製品名
L5178Y, 87111908
由来生物
mouse thymus
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse DBA/2 lymphoma
細胞株の説明
Derived from a thymic tumour induced in a DBA/2 mouse by methylcholanthrene. The cells were adapted for in vitro growth. The cells have been widely used in toxicity and radiation studies.
アプリケーション
Toxicity screening and radiation studies
培地
Fischer′s + 2mM Glutamine + 1% Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Horse Serum (HS) or RPMI 1640 + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Maintain cultures between 3x10,000 to 5x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)