製品名
FM3Ats C1.T85, 87111904
由来生物
mouse breast
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse C3H mammary carcinoma
細胞株の説明
A temperature sensitive mutant isolated from the mouse mammary cell carcinoma cell line, FM3A (Sigma Catalogue number. 87100804). Cells will not divide at 39°C (non-permissive temperature) and will grow at 33°C (permissive temperature). Electron microscope findings have shown that chromatin abnormally condenses into fragmented and compact forms in 80% of the cells at 39°C for 16 hours. This abnormal condensation does not occur at 33°C or in the FM3A cell line at either temperature.
アプリケーション
Tumourigenicity studies, chromosome condensation studies.
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 1-3x100,000 cells/ml; 5% CO2; 33°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)