Merck
LLC-WRC 256
87061101, rat unknown/unspecified, Epithelial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
LLC-WRC 256, 87061101, from rat unknown/unspecified
由来生物
rat unknown/unspecified
包装
tube of 5 μg 87061101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87061101-1VL
成長モード
Adherent
核型
Modal no. 41 (2n=42)
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Rat Walker carcinoma epithelial
細胞株の説明
Walker rat tumour cell line, which supports the growth of herpes simplex, pseudorabies and vaccinia viruses. The cells are highly tumourigenic in suckling rats.
培地
Medium 199 + 2mM Glutamine + 5% Horse Serum (HS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2;37°C
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)