Merck
RFL-6
86072501, rat lung, Fibroblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
RFL-6, 86072501
由来生物
rat lung
包装
tube of 5 μg 86072501-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86072501-1VL
成長モード
Adherent
核型
2n = 42
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Rat Sprague-Dawley lung
細胞株の説明
Derived from the lung tissue of a normal germ-free, 18 day gestation, Sprague-Dawley rat foetus. At least 45 population doublings expected.
培地
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)