Merck
L929S
86032004, mouse adipose tissue, Not specified
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物:
mouse adipose tissue
成長モード:
Suspension
核型:
Not specified
形態:
Not specified
製品:
Not specified
受容体:
Not specified
製品名
L929S, 86032004
由来生物
mouse adipose tissue
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Not specified
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse areolar adipose tissue
細胞株の説明
Grows spontaneously in suspension in low serum concentrations. It can also be grown in serum-free medium supplemented with 0.5% bactopeptone.
アプリケーション
Virus and metabolic studies
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 100,000 to 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)