由来生物
mouse lymph
包装
tube of 5 μg 86022801-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86022801-1VL
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse lymphoma
細胞株の説明
Induced by inoculation of Moloney leukaemia virus into a new-born A/Sn mouse. Sensitive to the cytoxic activity of naturally occurring killer cells in mice (NK cells). Often used as target cells in NK assays.
アプリケーション
NK assays
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)