由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
包装
tube of 5 μg 86022706-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86022706-1VL
ImmunoDon
CAF1 mouse spleen
骨髄腫
P3X63Ag8
反応性
Anti-CD3, human
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse P3X63Ag8 x Mouse CAF1 spleen
細胞株の説明
The antibody is directed against the CD3 antigen on human T cells.
免疫原
Human peripheral blood lymphocytes
培地
IDMEM + 2mM glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells may be slow to grow upon resuscitation and may take up to 7 days before they are ready for subculture.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)