Merck
MOG-G-CCM
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86022702, human brain, Not specified
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物
human brain
包装
tube of 5 μg 86022702-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86022702-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Not specified
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human brain astrocytoma
細胞株の説明
Established from an anaplastic astrocytoma of normal adult brain.
アプリケーション
発がん性の研究
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 12,13
D5S818: 11
D7S820: 10
THO1: 6
TPOX: 11
vWA: 14
培地
Ham′s F10: DMEM (1:1) + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)