製品名
MiCL1 (S+L-), 86020603
由来生物
mink lung
包装
tube of 5 μg 86020603-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86020603-1VL
成長モード
Adherent
核型
2n = 30
形態
Fibroblast-like
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mink lung, Moloney murine sarcoma virus infected
細胞株の説明
A clone of the mink lung cell line Mv.1.Lu (Sigma Catalogue number. 88050503). Isolated from a single cell of a focus produced in the monolayer after infection with Moloney murine sarcoma virus associated with the RD-114 helper leukaemia virus. Super infection with non-transforming leukaemia virus results in transformation and net amplification of sarcoma-specific RNA sequences.
アプリケーション
Virus studies: Moloney MSV and RD-114 helper leukaemia virus Leukemogenesis
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)