安全性情報
MAB3785
Sigma-Aldrich
Anti-APC Antibody, NT, clone Ali 12.28
clone Ali 12.28, Chemicon®, from mouse
別名:
Adenomatous Polyposis Coli Protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
Ali 12.28, monoclonal
交差性
human
以下との反応禁止
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APC(324)
mouse ... Apc(11789)
詳細
大腸腺腫性腫瘍抑制遺伝子は、遺伝性疾患である家族性大腸腺腫症(FAP)と大腸がんの80%以上で変異(多くはAPCのC末端部分の欠失)しています。APCの発現とAPC変異の検出を目的としてAli 12-28を使用することができます。
特異性
ヒトAPC(分子量約310 kDa)、C-末端切断変異(アミノ酸135から422の間にエピトープがマッピングされている)認識します。
免疫原
N-末端APC-MBP融合タンパク質(APCの最初の1.3 kb、遺伝子の最初の433 aaおよび最初の9つのエクソンを含む)。
エピトープ:N末端
アプリケーション
Anti-APC Antibody, N-terminus, clone Ali 12.28(マウスモノクローナル抗体)を使用します。この抗体はAPC(Adenomatous Polyposis Coli Protein)検出を目的とするELISA、IP、WB、IHCでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング: 4 μg/mL
免疫組織染色(アセトン固定、凍結)
ELISA
免疫沈降
最適希釈率はお客様ご自身が決定してください。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
細胞周期、DNA複製および修復
関連事項
先発品:AB1268
物理的形状
フォーマット:精製
精製免疫グロブリン。 0.1%アジ化ナトリウムを含む0.02Mリン酸バッファー、0.25M NaCl、pH 7.6中の液体。
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から最長12カ月、2~8°Cで保存できます。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブコントロール: SW480、LoVo、DLD1、およびSW837細胞株
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB3785:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jie Zhong et al.
Nature communications, 13(1), 4961-4961 (2022-08-25)
The adenomatous polyposis coli (APC)-Rho guanine nucleotide exchange factor 4 (Asef) protein-protein interaction (PPI) is essential for colorectal cancer metastasis, making it a promising drug target. Herein, we obtain a sensitivity-enhanced tracer (tracer 7) with a high binding affinity (Kd = 0.078 μM)