製品名
RED.1, 85092601
由来生物
mouse blood
成長モード
Suspension
核型
Aneuploid
形態
Lymphoblast
製品
Rauscher virus
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse leukaemic lymphoblast
細胞株の説明
A Rauscher virus induced erythroid leukaemia cell line. It is known to produce low amounts of Rauscher virus (a murine leukaemia virus).
アプリケーション
Tumourigenicity and virus studies: Rauscher virus
培地
DMEM or RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Let the cell culture media become acidic before sub-culturing/freezing. Limited lifespan in vitro, therefore a master bank should be frozen as soon as possible, of at least 10 ampoules.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)