由来生物
human colon
詳細
Human colon carcinoma
包装
tube of 5 μg 85061105-DNA-5UG
vial of cells 85061105-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human colon carcinoma
細胞株の説明
Human colon epithelial cell line
アプリケーション
発がん性の研究
包装
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 9,13
D16S539: 14
D5S818: 11,12
D7S820: 11,13
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 14,17
CSF1PO: 11
D13S317: 9,13
D16S539: 14
D5S818: 11,12
D7S820: 11,13
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 14,17
培地
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA and incubate until cell sheet peels off. Cells grow in islands, not monolayers; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)