由来生物
mouse breast
包装
tube of 5 μg 85061102-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85061102-1VL
成長モード
Adherent
核型
2n = 41
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse mammary carcinoma
細胞株の説明
In form of tumorigenic ascites shows diminished expression of histocompatibility antigens and readily overcomes histoincompatibility barriers. Immunoresistant TA3/Ha sub-line arose spontaneously without subjection to any known immunological selection pressure.
アプリケーション
発がん性の研究
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Cells grow partly in suspension, therefore spin down supernatant at time of subculture to collect the cells.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)