製品名
H9, 85050301
由来生物
human blood
成長モード
Suspension
核型
Modal no. 69
形態
Lymphoblast
製品
CD3, CD4
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human T cell
細胞株の説明
Clonal derivative of the T-cell line HUT 78 derived from the blood of a patient with Sezary syndrome. The clone was selected due to its suitability for the isolation and continuous high level production and HIV variants with patients within AIDS and pre-AIDS. Examination with DNA probes indicate identical HLA typing and DNA fingerprints as HUT-78 .
アプリケーション
Detection, isolation and propagation of HIV-1
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11
D13S317: 8,12
D16S539: 11,12
D5S818: 11
D7S820: 8,11
THO1: 8,9
TPOX: 8,9
vWA: 14,15
CSF1PO: 11
D13S317: 8,12
D16S539: 11,12
D5S818: 11
D7S820: 8,11
THO1: 8,9
TPOX: 8,9
vWA: 14,15
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)