製品名
B12, 85042303
由来生物
rat nerve
包装
tube of 5 μg 85042303-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85042303-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Glial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Rat nervous tissue glial
細胞株の説明
Ethyl nitrosourea induced tumour cell line. Glial cells are useful in the research of the distribution of neurotransmitter synthesis and brain specific antigens among nerve and glia.
アプリケーション
Neurobiological studies
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)