製品名
BHK/AC9, 85040103
由来生物
hamster kidney
成長モード
Suspension
核型
2n = 44, pseudodiploid
形態
Not specified
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Hamster Syrian kidney
細胞株の説明
BHK/AC9 is derived from the parent line BHK-21 (Clone-13) (Sigma Catalogue number. 85011433). The cells have been adapted to grow in suspension and have the same virus susceptibility as the parent line.
アプリケーション
Virus replication studies
培地
GMEM + 2mM Glutamine + 5% Tryptose Phosphate Broth + 5-10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)