Merck
WX310
85022818, mouse unknown/unspecified, Epithelial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物:
mouse unknown/unspecified
成長モード:
Adherent
核型:
Not specified
形態:
Epithelial
製品:
Not specified
受容体:
Not specified
関連疾患:
cancer
製品名
WX310, 85022818
由来生物
mouse unknown/unspecified
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse tumour of unknown lineage
細胞株の説明
This murine tumour cell line is of unknown lineage containing amplified myc oncogene.
アプリケーション
myc oncogene studies
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 i.e. seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)