由来生物
human lymph
包装
tube of 5 μg 85022102-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85022102-1VL
成長モード
Suspension
核型
Modal no. 47-48
形態
Fibroblast-like
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Burkitt′s lymphoma
細胞株の説明
Clone of RAJI selected for adherence to glass or plastic. Fibroblast like cell line. RAJI ′A′ was developed from the adherent sub-population of RAJI cells. Karyotype analysis demonstrated that RAJI ′A′ contains typical human chromosomes and the modal total chromosome number (47-48) is the same as that of RAJI. RAJI ′A′ is also identical to RAJI with respect to isoenzyme composition, susceptibility to EBV infection and inducibility of latent EBV. Ethnicity: Black.
アプリケーション
発がん性の研究
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13
D16S539: 8,11
D5S818: 10,13
D7S820: 10
THO1: 6,7
TPOX: 8,13
vWA: 17,19
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13
D16S539: 8,11
D5S818: 10,13
D7S820: 10
THO1: 6,7
TPOX: 8,13
vWA: 17,19
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)