Merck
S1814.PB5
85011402, human embryo, Fibroblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
S1814.PB5, 85011402
由来生物
human embryo
成長モード
Adherent
核型
Diploid
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human embryo fibroblast
細胞株の説明
Human embryo fibroblast cell line.
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 10,12
D16S539: 11
D5S818: 13
D7S820: 10,11
THO1: 7,9
TPOX: 9,11
vWA: 15
培地
McCoy′s 5a + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS). Cells should also grow in DMEM or RPMI 1640. This cell line also grow well in HAT.
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 i.e. seeding 3-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)