Merck
RAB0675
Sigma-Aldrich
Human Hemoglobin ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
テクニック
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Hemoglobin. Hemoglobin (Hb) is an iron-containing metalloprotein, which is highly expressed in red blood cells. In addition, it is also expressed in nonerythroid cells such as epithelial cells of different origin. Hb is a tetramer composed of two α-globin chains and two β-globin chains. α-globin and β-globin chains is encoded by a gene mapped to human chromosome 16 and 11, respectively.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Hemoglobin (Hb) serves as the primary means of oxygen transport in vertebrates. Hb exhibits antioxidant and antimicrobial activity. Alterations in blood hemoglobin levels occur in many diseases such as anemia and polycythemia. In addition, abnormalities in Hb concentration might be implicated in pathologies associated with various respiratory diseases, such as idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) and chronic obstructive lung disease (COPD).
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Polycythemia vera masked due to severe iron deficiency anemia.
Kambali S and Asma T
Hematology/oncology and Stem Cell Therapy, 11(1), 38-40 (2016)
Mechanisms linking red blood cell disorders and cardiovascular diseases.
Mozos I.
BioMed Research International, 2015, 12-12 (2015)
Hemoglobin expression in nonerythroid cells: novel or ubiquitous?
Saha D, et al.
International Journal of Inflammation, 2014, 8-8 (2014)