由来生物
mouse skin
包装
tube of 5 μg 85011401-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011401-1VL
成長モード
Suspension
核型
Aneuploid
形態
Lymphoblast
製品
Immunoglobulin G (IgG1) (kappa)
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse myeloma
細胞株の説明
Derived from the P3X27 cell line, itself a derivative of mineral oil-induced plasmacytoma MOPC-21 in BALB/c mice. Resistant to 20μg/ml azaguanine, does not grow in selective medium. HGPRT neg., dies in HAT. Doubling time 16-26 h.
アプリケーション
Fusion partner
培地
DMEM or RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Maintain cultures between 5x10,000 to 3x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells will achieve maximum cell density of 5x100,000 cells/ml.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)