Merck
JU77 cell line human
10092309, human lung, epithelioid: spindly with few vacuoles. Cobblestone morphology at confluency.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
JU77 cell line human, 10092309
由来生物
human lung
詳細
Malignant mesothelioma cells from human lung
包装
tube of 5 μg 10092309-DNA-5UG
pkg of vial of cells 10092309-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial-like: cells are spindle-shaped with few vacuoles. Upon confluence develop an epithelioid "cobblestone-like mat"
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human malignant mesothelioma
細胞株の説明
This cell line was derived from the pleural fluid of a patient with malignant mesothelioma. The patient had known exposure to crocidolite asbestos. JU77 is not tumourigenic in nude mice. Cells express cytokeratin and epithelial membrane antigen (EMA) but not mucin. Cells are spindle shaped with few vacuoles. Cell Bank Australia reference number: CBA0140
アプリケーション
Investigation of the properties of malignant mesothelioma cells and the development of new diagnostic methods.
培地
RPMI 1640 (with 2mM L-Glutamine+ 25mM HEPES) + 5% FCS
継代と培養方法
Optimal split ratio 1:8 (seeding density 0.8 x104 cells/cm2).Cells incubated at 37°C with 5% CO2.Harvest the cells using 0.05% Trypsin/EDTA at 37°C for 5 min.
その他情報
HPA Culture Collections由来でSIGMAによって供給される培養物は研究の目的のみに使用できます。商業目的での細胞株の使用に関する質問は、その細胞株のデポジターに照会されます。一部の細胞株には、細胞株の供給の前に受給予定者によって物質移動契約書への記入を完了させるという要求など、さらなる特別な公開条件があります。詳しくはTerms & Conditions of Supplyをご覧ください。
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments.  Please check with your local Customer Service representative for more information.
Depositor and originator: Richard Lake - University of Western Australia, Australia
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)