製品名
HRA-19a1.1, 09071517
由来生物
human colon
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
細胞株の由来
ヒト結腸直腸腺癌
細胞株の説明
The HRA-19 cell line was established from a primary human rectal adenocarcinoma present in a 66-year old male. The adenocarcinoma was well differentiated and determined to be Dukes′ stage B. The HRA-19a1.1 cell line is a clone of HRA-19. HRA-19 has stem cell properties and undergoes a multilineage differentiation in serum free medium.
DNAプロファイル
STR-PCR Data:
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12
D13S317: 12,12
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 9,12
THO1: 8
TPOX: 11
vWA: 16
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12
D13S317: 12,12
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 9,12
THO1: 8
TPOX: 11
vWA: 16
培地
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:6 weekly using 0.05% trypsin/EDTA; 7.5% CO2; 37 °C. Suggested seeding density 2-4x10,000 cells/cm2.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
免責事項
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)