製品名
C6-2-3, 08062528
由来生物
rat brain
成長モード
Adherent
核型
modal No varied with passage see reference
形態
fibroblastic
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Rat glioma x rat glioma hybrid
細胞株の説明
A pseudotetraploid call line generated by fusion of 8-bromodeoxyuridine-resistant mutant rat glioma cell line C6-BU-1 and the 6-thioguanine-resistant mutant rat glioma cell line C6-TG-1.
アプリケーション
electrophysiology
培地
DMEM + 2 mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + HAT (0.1 mM hypoxanthine, 10 μM aminopterin and 16 μM thymidine) Cells can be cultured without HAT provided they were cultured in between in HT medium for 3-4 days
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.05% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)