由来生物
mouse adipose tissue
包装
tube of 5 μg 04102001-DNA-5UG
pkg of vial of cells 04102001-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse C3H/An connective tissue cisplatin resistant
細胞株の説明
This cisplatin-resistant cell line has been developed by exposure of the parent L929 murine fibroblast cell line (Sigma Catalogue number. 85011425) to increasing concentrations of cisplatin in vitro. L929/R cells can be used in the development of novel anti-cancer treatments. The parent cell line L929 was derived from normal subcutaneous areolar adipose tissue.
アプリケーション
Development of novel anti-cancer treatments
培地
RPMI 1640 + 2mM L-Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 0.26μM Cisplatin.
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:50 i.e. seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 2% CO2; 37 C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)