Merck
C9972
Sigma-Aldrich
コレラトキシンBサブユニット
biotin conjugate, lyophilized powder
別名:
CTB, コレラゲノイド, コレラトキシンBサブユニット コレラ菌由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
結合体
biotin conjugate
品質水準
フォーム
lyophilized powder
分子量
~12 kDa
組成
Protein, ~40% Lowry
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(Cl)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H13ClF3NO2/c1-2-23-14-6-4-3-5-11(14)15(22)21-10-7-8-13(17)12(9-10)16(18,19)20/h3-9H,2H2,1H3,(H,21,22)
InChI Key
YDXZSNHARVUYNM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コレラトキシンB(CTB)はコレラ菌から分泌されます。CTBは、急性水様下痢と関連するコレラに対する経口サブユニットワクチンとして機能します。粘膜免疫原となります。 コレラトキシン(CT)は、抗原提示細胞(APC)およびマウスやヒトの樹状細胞(DC)などの細胞表面分子を刺激します。また、免疫調節性もあります。マクロファージからのインターロイキン1(IL-1)の分泌を誘導して、そのAPC機能を強化します。
アプリケーション
コレラトキシンBサブユニットは以下の用途で使用されてきました:
  • 免疫蛍光
  • 主要組織適合抗原(MHC)クラスII脂質ラフトの分画の解析
  • SH-SY5Yヒト神経芽腫細胞の生細胞3次元追跡
  • コレラトキシンB(CTB)によるToll様受容体(TLR)およびFcRγ(Fc受容体γ鎖)-CARD9(カスパーゼ動員ドメインファミリーメンバー9)の活性化の評価
生物化学的/生理学的作用
コレラ毒素Bサブユニットは、ガングリオシドGM1の結合および逆行輸送を生かし、神経学的研究のトレース追跡に使用されています。
コレラ毒素Bサブユニットは、ガングリオシドGM1の結合および逆行輸送を生かし、神経学的研究のトレース追跡に使用されています。コレラ毒素で処理された組織培養細胞は死滅せず、動物の組織は壊死しません。
品質
ビオチン含量は約1.0 mol/molタンパク質です。
物理的形状
凍結乾燥品 (リン酸ナトリウムバッファ-塩, EDTAナトリウム, アジ化ナトリウム含有)。
アナリシスノート
活性は、ガングリオシドGM1コ-ティングマルチウェルプレ-ト、ウサギ由来抗コレラトキシンBサブユニット抗体、2次抗体としてペルオキシダ-ゼ標識ヤギ抗ウサギIgGを用いたELISAで測定しています。0.1~1μg/mLのビオチン標識コレラトキシンBサブユニットで結合の50%飽和が得られます。コレラトキシンBサブユニット標識体の50%結合の数値は、この標識体の作製に用いた未標識のコレラトキシンBサブユニットと差はありません。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
C9972-BULK:
C9972-.5MG-PW:
C9972-.5MG:4548173344072
C9972-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
3D tracking of single nanoparticles and quantum dots in living cells by out-of-focus imaging with diffraction pattern recognition
Gardini L, et al.
Scientific Reports, 5, 16088-16088 (2015)
Evidence for TLR4 and FcRgamma-CARD9 activation by cholera toxin B subunit and its direct bindings to TREM2 and LMIR5 receptors
Phongsisay V, et al.
Molecular Immunology, 66(2), 463-471 (2015)
The Ia. 2 epitope defines a subset of lipid raft-resident MHC class II molecules crucial to effective antigen presentation
Busman-Sahay K, et al.
Journal of Immunology, 1100336-1100336 (2011)
Expression of the native cholera toxin B subunit gene and assembly as functional oligomers in transgenic tobacco chloroplasts1
Daniell H, et al.
Journal of Molecular Biology, 311(5), 1001-1009 (2001)
Eva Koffeman et al.
Methods in molecular medicine, 136, 69-86 (2007-11-07)
T-cells specific for a particular antigen represent a small percentage of the overall T-cell population. Detecting the presence of antigen specific T-cells in patients, animal models or populations of cultured cells has presented a challenge to researchers. The T-cell capture