溶解性
DMSO: 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES記法
CO[C@@H]1[C@@H](OC(=O)c2ccc(C)[nH]2)[C@@H](O)[C@H](Oc3ccc4C(O)=C(NC(=O)c5c[nH]c(C(=O)NC6=C(O)c7ccc(O[C@@H]8OC(C)(C)[C@H](OC)[C@@H](OC(=O)c9ccc(C)[nH]9)[C@H]8O)c(C)c7OC6=O)c5C)C(=O)Oc4c3C)OC1(C)C
InChI
1S/C55H59N5O20/c1-21-12-16-29(57-21)48(67)77-42-38(63)52(79-54(6,7)44(42)71-10)73-31-18-14-26-36(61)34(50(69)75-40(26)24(31)4)59-46(65)28-20-56-33(23(28)3)47(66)60-35-37(62)27-15-19-32(25(5)41(27)76-51(35)70)74-53-39(64)43(45(72-11)55(8,9)80-53)78-49(68)30-17-13-22(2)58-30/h12-20,38-39,42-45,52-53,56-58,61-64H,1-11H3,(H,59,65)(H,60,66)/t38-,39-,42+,43+,44-,45-,52-,53-/m1/s1
InChI Key
WTIJXIZOODAMJT-DHFGXMAYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C9270-BULK:
C9270-5MG:
C9270-VAR:
C9270-10MG:
C9270-50MG:
C9270-1MG:
試験成績書(COA)