Merck
C9249
Sigma-Aldrich
CryoSOfree DMSOフリー凍結保存培地
greener alternative
別名:
cell freezing medium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
フォーム
liquid
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
cryopreservation: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、細胞培養物の凍結保存用のDMSOの標準的な使用と比べて、本質的により安全な化学的性質を有します。詳細についてはこちらをご覧ください。
懸濁液中の培養細胞は、凍結と融解のステップによる損傷を最小限に抑えて凍結保存できます。CryoSOfree DMSOフリーの凍結保存媒地は、高い生存率と生理活性を維持したまま保存します。この培地は、幹細胞、肝細胞、組織サンプル、およびさまざまな細胞タイプや確立した細胞株の保存に推奨されます。CryoSOfree DMSOフリーの凍結保存培地は、DMSOも動物性タンパク質も含まない独自の調合物です。すぐに使用可能で、添加物は全く必要ありません。
アプリケーション
CryoSOfreeは、化学組成が明らかなDMSO不含凍結保存培地です。動物成分は含まず、幹細胞の分化能が保持されることが示されました。
特徴および利点
  • 幹細胞の多能性を保ちます
  • 低い細胞毒性
  • 化学的に定義済み、無血清、無タンパク質
  • すぐに使える
以下の細胞株では、CryoSOfreeを用いた凍結保存後≥90%が復活しました:
L929、KB、MC3T3、B16F1、Colon26、CaCO2、HT1080、MG63
調製ノート
5x105~ 5x106個の細胞には1 mLのCyroSOfreeで十分です。
法的情報
CryoSOfree is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C9249-VAR:
C9249-PH:
C9249-BULK:
C9249-100ML-PW:
C9249-100ML:4548173965307
C9249PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kazuaki Matsumura et al.
Biomaterials, 30(27), 4842-4849 (2009-06-12)
Dimethyl sulfoxide (DMSO) has been used for several decades as the most efficient cryoprotective agent (CPA) for many types of cells and tissues in spite of its cytotoxicity and its effects on differentiation. Here we report that polyampholytes with an
Kazuaki Matsumura et al.
Cell transplantation, 19(6), 691-699 (2010-06-08)
Cryoprotective agents (CPAs) such as dimethyl sulfoxide (DMSO), glycerol, ethylene glycol, and propylene glycol have been used for the cryopreservation of cells and tissues. DMSO is the most effective CPA but shows high cytotoxicity and can effect differentiation. ɛ-poly-L-lysine (PLL)
Matthew A Schaller et al.
JCI insight, 6(18) (2021-08-07)
Cell lines are the mainstay in understanding the biology of COVID-19 infection but do not recapitulate many of the complexities of human infection. The use of human lung tissue is one solution for the study of such novel respiratory pathogens.
関連コンテンツ
Introducing a new cell therapy demands optimal performance in upstream and downstream processing, process development, testing, and manufacturing. World-class products and partners are critical to success, speeding advancement of therapeutics that are effective, safe, and affordable.
新たな細胞治療製品の導入には、アップストリーム・ダウンストリームプロセス、プロセス開発、試験、製造において最適な性能が求められます。このようなプロセスを成功させ、有効で安全かつ経済性のある治療法を迅速に開発するためには世界レベルの製品とパートナーの存在が必須の要件となります。