クローン
BCT-41, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~94 kDa
交差性
human
濃度
5-10 mg/mL (IgG fraction of antiserum)
テクニック
immunocytochemistry: 1:50 using 293 T (human embryonic kidney cell)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 8-10 μg/mL using extract of cultured human 293T cells treated with Lici (20 mM) and calyculin A (50 nM)
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr41)
遺伝子情報
human ... CTNNB1(1499)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunoblotting
- immunoprecipitation
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
C8616-BULK:
C8616-VAR:
C8616-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)