抗体製品の状態
tissue culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TO-11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~50 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:50-1:100 using total cell extract of HeLa cells
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CALR(811)
詳細
アプリケーション
- Flow cytometry
- Immunocytochemistry
- Immunohistochemistry
- Indirect ELISA
- Western blotting
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
推奨
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
C7492-VAR:
C7492-200UL:
C7492-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)