抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human, mouse, rat, chicken
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:500 using mouse fibroblasts NIH3T3 cell line
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using cytosol extract of rat brain, whole extract of chicken embryo fibroblasts, or whole cell extract of human epidermoid carcinoma A431 cell line
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CTTN(2017)
mouse ... Cttn(13043)
rat ... Cttn(60465)
詳細
免疫原
アプリケーション
- Indirect immunofluorescence at a dilution of 1:500 using mouse fibroblasts NIH3T3 cell line
- Microarray
- Western blotting at a dilution of 1:1,000 using cytosol extract of rat brain, whole extract of chicken embryo fibroblasts or whole cell extract of human epidermoid carcinoma A431 cell line
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
C6987-VAR:
C6987-BULK:
IXO11403:
C6987-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)