安全性情報
C6719
Sigma-Aldrich
ハズ油
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
由来生物
plant (Croton tiglium L)
品質水準
形状
viscous liquid
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
脂質タイプ
oils
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
クロトン油は、ハズCroton tigliumの種子から抽出した有毒な粘性液体です。本化合物は淡黄色~褐色を呈し、本来は透明です。クロトン油は強い刺激性を持ち、一部のケミカルピーリングではフェノールとともに使用されます。また、腫瘍促進性を有しています。
クロトン油はハズCroton tigliumから抽出されます。crotonoleic acid、クロトン酸、クロトニルアルコール、クロトニルアルコールビスエステルおよびクロトニルアルコールトリエステルで構成されています。クロトン油は、皮膚および粘膜炎症における刺激物として作用します。本化合物はアレルギー性接触性皮膚炎(ACD)および皮膚癌と関連しています。クロトン油は皮膚ピーリング剤として働きます。
アプリケーション
クロトン油は、マウスの耳に炎症を誘発するために使用されています。
クロトン油は、急性皮膚炎を誘発するために使用されています。
その他情報
飽和脂肪酸グリセリド、およびホルボールエステルに富む精油
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
動植物油類
危険等級III
Jan Code
C6719-VAR:
C6719-100G:
C6719-10G:
C6719-BULK:
C6719-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gabriella Coruzzi et al.
Experimental dermatology, 21(1), 32-37 (2011-12-14)
The effects of the histamine H(4) receptor antagonist JNJ7777120 were evaluated in a model of acute skin inflammation induced by local application of croton oil. The influence of strain on the effect of JNJ7777120 was investigated in four different mouse
Effects of Haruan (Channa striatus) Based Cream on Acute Inflammation in Croton Oil Induced Mice Ear Edema Model
Abedi S, et al.
Research Journal of Biological Sciences, 7(4), 181-187 (2012)
Bang-Tian Chen et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2012, 537923-537923 (2012-08-18)
While beneficial health properties of tea leaves have been extensively studied, less attention is paid to the flowers of tea. In this study, the anti-inflammatory effects of hot water extract of tea (Camellia sinensis) flowers were investigated. Pharmacological studies found
Aldair de França-Neto et al.
Natural product communications, 7(10), 1397-1400 (2012-11-20)
Croton argyrophylloides Muell. Arg. is widely used in Brazilian folk medicine to treat diabetes and venereal diseases. This study examined the acute toxicity and cytotoxicity of the essential oil of C. argyrophylloides (EOCA). In addition, vascular effects of the EOCA
Sulaiman Hamizah et al.
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 13(6), 2533-2539 (2012-09-04)
Annona muricata L (Annonaceae), commonly known as soursop has a long, rich history in herbal medicine with a lengthy recorded indigenous use. It had also been found to be a promising new anti-tumor agent in numerous in vitro studies. The