Merck
C6356
Greiner培養フラスコ、組織培養用処理済み
T-25 flask, canted neck, surface area 25 cm2, capacity 50 mL, measuring grid, w/ standard cap
別名:
組織培養フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.13
物質
canted neck
polystyrene flask
screw top red high-density polyethylene cap
無菌性
sterile
特徴
DNase free
RNase free
with cap
T-25 flask
measuring grid, w/ standard cap
包装
case of 200 (20 bags x 10 flasks)
メーカー/製品名
Greiner 690170
キャパシティ
50 mL
表面積
25 cm2
有効容積
10 mL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
細胞接着を最大限にするためのTC処理済み
特徴および利点
  • Greiner培養フラスコは、物理的表面処理により最適な細胞付着が得られます。
  • フラスコは非細胞毒性、非発熱性であり、検出可能なDNase、RNase、およびヒトDNAが含まれません。
  • この特別なデザインにより、セルスクレーパーまたはピペットを用いたサンプルへの最適なアクセスが容易になります。
  • ネック部を傾斜させることにより、汚染に対する保護が強化されています。
  • 安全性が保証されたクリックイン換気ポジション付きの標準的なスクリューキャップによって、フラスコ内のガス交換が可能です。
注:研究用途に限ります。特に記載のない限り、診断用途に使用しないでください。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)