Merck
M20404
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
98%
別名:
3,4-Diaminoanisole dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H3(NH2)2·2HCl
CAS番号:
分子量:
211.09
Beilstein:
3699636
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
206-209 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Cl.COc1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N2O.2ClH/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5;;/h2-4H,8-9H2,1H3;2*1H
InChI Key
SXCHMHOBHJOXGC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M20404-1G:
M20404-BULK:
M20404-VAR:
M20404-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)