安全性情報
C6304
Sigma-Aldrich
コーンミール
BioReagent, suitable for insect cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352205
NACRES:
NA.75
由来生物
maize
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
テクニック
cell culture | insect: suitable
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
その他情報
酵母の分化に関する研究に用いるコーンミール寒天培地にも使用可能です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C6304-VAR:
C6304-1KG:
C6304-5KG:
C6304-BULK:
C6304-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)