安全性情報
C5608
Sigma-Aldrich
コラーゲン ウサギ皮膚由来
Bornstein and Traub Type I, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
rabbit skin
品質水準
詳細
acid soluble
フォーム
powder
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
溶解性
aqueous acid: ≤10 mg/mL
aqueous sodium acetate buffer: soluble (0.01-0.5M)
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
詳細
コラ-ゲンは構造や遺伝子が異なる多数のタイプに分類されています。シグマでは、BornsteinとTraubが提唱した命名法を使用しています。シグマのタイプ分けは一般的なコラ-ゲン分類とは異なりますのでご注意ください。
アプリケーション
I型コラーゲンは、広範な生体材料工学研究において、in vitroで幹細胞を増殖させる骨格として利用されてきました。
調製ノート
Gallop, P.M.の方法の変法に従って調製されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C5608-100MG-PW:
C5608-VAR:
C5608-BULK:
C5608-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Marco Esposito et al.
European journal of oral implantology, 6(2), 169-179 (2013-08-09)
To compare the clinical effectiveness of two implant systems: Way Milano and Kentron (Geass, Pozzuolo del Friuli, UD, Italy). A total of 64 patients requiring at least two single crowns or partial fixed dental prostheses supported by a maximum of
Pietro Felice et al.
European journal of oral implantology, 6(2), 153-165 (2013-08-09)
To compare the efficacy of 1-stage versus 2-stage lateral maxillary sinus lift procedures. Sixty partially edentulous patients requiring 1 to 3 implants and having 1 to 3 mm of residual bone height and at least 5 mm of bone width
Daichi Morikawa et al.
Journal of shoulder and elbow surgery, 23(5), 628-635 (2014-04-22)
Rotator cuff degeneration is one of the multiple factors that lead to rotator cuff tears; however, the precise mechanism of such degeneration still remains unclear. In this study, we investigated the supraspinatus tendon enthesis to clarify the link between rotator
Simon Holland et al.
Current opinion in ophthalmology, 24(4), 302-309 (2013-05-18)
Topography-guided laser refractive surgery regularizes the front corneal surface irregularities to achieve the desired refractive outcome. This is particularly applicable in highly aberrated corneas, where wavefront aberrometry is often not possible. This article aims to review the recently published results
Pietro Felice et al.
European journal of oral implantology, 7(1), 65-75 (2014-06-04)
To compare the efficacy of 1-stage versus 2-stage lateral maxillary sinus lift procedures. Sixty partially edentulous patients requiring 1 to 3 implants and having 1 to 3 mm of residual bone height and at least 5 mm bone width below