Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
C4710
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗サイクリンA マウス宿主抗体
clone CY-A1, ascites fluid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CY-A1, monoclonal
分子量
antigen 60 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
mouse, human, monkey, bovine
テクニック
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a mouse NIH 3T3 cell extract
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CCNA2(890)
mouse ... Ccna2(12428)
詳細
サイクリンAは、S期の核タンパク質であり、cdk2とcdc2の両方に結合します。サイクリンAと特異的に反応するモノクローナル抗体の可用性により、サイクリンAの細胞内検出と局在化、および細胞周期段階の関数としてのサイクリンAレベルの相対差の測定が可能になります。
特異性
本抗体はウシサイクリンAのアミノ酸残基162~433に存在するエピト-プを認識します。他のサイクリン (サイクリンB, D, E) との交差反応は検出されません。
免疫原
ウシ組換えサイクリンA。
アプリケーション
マウスで産生されるモノクローナル抗サイクリンA抗体は、以下に適しています。
  • 免疫細胞化学
  • マイクロアレイ
  • マウスNIH 3T3細胞抽出物を使用した1:1,000の希釈でのウェスタンブロット
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
C4710-BULK:
C4710-.2ML:
C4710-.5ML:
C4710-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chiung-Yueh Hsu et al.
Journal of virology, 81(1), 384-394 (2006-10-13)
The papillomavirus E1 protein is essential for the initiation of viral replication. We previously showed that the bovine papillomavirus E1 protein is unstable and becomes resistant to ubiquitin-mediated degradation when tightly bound to cyclin E-cyclin-dependent kinase 2 (Cdk2) before the
Jason M Bodily et al.
Journal of virology, 85(17), 8852-8862 (2011-06-24)
Human papillomaviruses (HPVs) are the causative agents of several important genital and other mucosal cancers. The HPV16 E7 gene encodes a viral oncogene that is necessary for the continued growth of cancer cells, but its role in the normal, differentiation-dependent
Chunyan Weng et al.
International journal of oncology, 42(1), 327-337 (2012-11-09)
Androgen deprivation therapy of prostate cancer with estrogens shows significant cardiovascular side-effects. To develop effective prostate cancer therapeutic agent(s) with minimal cardiovascular side-effects, we compared the effects of various estrogen receptor (ER) ligands on the modulation of dihydrotestosterone (DHT) actions
Matthew Hoare et al.
Nature cell biology, 18(9), 979-992 (2016-08-16)
Senescence, a persistent form of cell-cycle arrest, is often associated with a diverse secretome, which provides complex functionality for senescent cells within the tissue microenvironment. We show that oncogene-induced senescence is accompanied by a dynamic fluctuation of NOTCH1 activity, which
Andres Dekanty et al.
The Journal of biological chemistry, 281(10), 6136-6143 (2005-11-18)
Leukemia inhibitory factor (LIF) and oncostatin M (OSM) induce DNA synthesis in Swiss 3T3 cells through common signaling mechanism(s), whereas other related cytokines such as interleukin-6 and ciliary neurotrophic factor do not cause this response. Induction of DNA replication by