安全性情報
C4562
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗カルデスモン (平滑筋) マウス宿主抗体
clone hHCD, ascites fluid
別名:
Anti-CDM, Anti-H-CAD, Anti-HCAD, Anti-L-CAD, Anti-LCAD, Anti-NAG22, Anti-h-CD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
hHCD, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
sheep, rabbit, human, pig, bovine, mouse
テクニック
immunohistochemistry: 1:500 using methacarn-fixed, paraffin-embedded sections of human or animal tissue
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:4,000 using human uterus extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CALD1(800)
mouse ... Cald1(109624)
関連するカテゴリー
特異性
本抗体(h-CD)は、イムノブロッティングで150 kDaのカルデスモンポリペプチド(h-カルデスモン)と反応します。平滑筋、心筋のカルデスモンのほか、70 kDaの非筋カルデスモンとの交差反応性はありません。抗体は、免疫組織化学染色において平滑筋と特異的に反応します。血管および内臓の平滑筋細胞が染色されますが、上皮、内皮や結合組織の繊維芽細胞とは反応しません。正常および悪性乳房組織では、(乳管小葉ではなく)乳汁分泌洞の筋上皮部分が染色されますが、免疫細胞化学的な方法の場合、抗体は培養平滑筋細胞と反応しない場合があります。これはおそらく、組織培養の多くで観察されるカルデスモンのダウンレギュレ-ションを反映していると考えられます。
免疫原
ヒト子宮平滑筋を抽出します。
アプリケーション
この抗体の使用に成功したアプリケーション、および関連する査読済み論文を以下に示します。
免疫組織化学(1報)
ウェスタンブロッティング法(1報)
マウスで産生されたモノクローナル抗カルデスモン(平滑)抗体は以下に適しています:
  • ヒトまたは動物組織のメタカーン固定パラフィン法枚切片を用いた1:500希釈の免疫組織化学
  • 免疫沈降
  • ヒト子宮抽出物を用いた1:4,000希釈のウェスタンブロット法
生物化学的/生理学的作用
モノクローナル抗カルデスモン(平滑)(マウスIgG1アイソタイプは、150kDaのカルデスモンポリペプチド(h-カルデスモン)を用いる免疫ブロッティングアッセイで反応します。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
C4562-VAR:
C4562-100UL:
C4562-.5ML:
C4562-BULK:
C4562-.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Melissa F Brereton et al.
PloS one, 8(2), e57451-e57451 (2013-02-26)
Adequate blood flow through placental chorionic plate resistance arteries (CPAs) is necessary for oxygen and nutrient transfer to the fetus and a successful pregnancy. In non-placental vascular smooth muscle cells (SMCs), K(+) channels regulate contraction, vascular tone and blood flow.
Robert R Gilmont et al.
Tissue engineering. Part A, 20(11-12), 1603-1611 (2013-12-18)
Muscle replacement for patients suffering from extensive tissue loss or dysfunction is a major objective of regenerative medicine. To achieve functional status, bioengineered muscle replacement constructs require innervation. Here we describe a method to bioengineer functionally innervated gut smooth muscle
Jennifer M Kleinhenz et al.
PloS one, 10(10), e0139756-e0139756 (2015-10-10)
Activation of the nuclear hormone receptor, PPARγ, with pharmacological agonists promotes a contractile vascular smooth muscle cell phenotype and reduces oxidative stress and cell proliferation, particularly under pathological conditions including vascular injury, restenosis, and atherosclerosis. However, pharmacological agonists activate both
E Vardar et al.
Biomaterials, 206, 41-48 (2019-03-30)
Stress urinary incontinence (SUI) is a life changing condition, affecting 20 million women worldwide. In this study, we developed a bioactive, injectable bulking agent that consists of Permacol™ (Medtronic, Switzerland) and recombinant insulin like growth factor-1 conjugated fibrin micro-beads (fib_rIGF-1)
Olga S Plekhanova et al.
Journal of vascular research, 43(5), 437-446 (2006-08-11)
Myofibroblasts are involved in vessel remodeling during the development of hypertension as well as after angioplasty and aortocoronary grafting, but the mechanisms of myofibroblastic phenotypic modulation are not fully elucidated. We assessed the role of urokinase plasminogen activator (uPA) and