フォーム
aqueous solution
包装
pkg of 30 ml
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
Trypsin / EDTA 2 (0.025% / 0.01%)
アプリケーション
Trypsin is still the most widely employed enzyme used for cell detachment. PromoCell´s Trypsin Solutions exhibit standardized enzyme activity and contain trypsin from extra-pure lots. This Trypsin/EDTA Solution has a ratio of 0.025% trypsin and 0.01% EDTA and is available in different sizes.
品質
All lots of PromoCell Cell Detachment Reagents are subjected to comprehensive quality control tests. Each lot is routinely tested for biological function, absence of cytotoxicity, and physical parameters such as osmolality and pH level. Approved in-house lots are used as a reference. In addition, all lots have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria).
保管および安定性
Store at -20°C in the dark immediately after arrival. Refrigerate thawed solution at 4 to 8°C. If stored properly, the product is stable until the expiry date stated on the label.
継代と培養方法
Click here for more information.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-41002:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)