C3784
カスタノスペルミン
≥94% (GC), BioUltra, from Castanospermum australe seeds
別名:
(1S,6S,7R,8R,8aR)-1,6,7,8-テトラヒドロキシオクタヒドロインドリジジン, (1S,6S,7R,8R,8aR)-オクタヒドロ-1,6,7,8-インドリジンテトラオール
About This Item
おすすめの製品
由来生物
Castanospermum australe seeds
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥94% (GC)
フォーム
powder
mp
212-215 °C (dec.)
溶解性
1 M HCl: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1CCN2C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]12
InChI
1S/C8H15NO4/c10-4-1-2-9-3-5(11)7(12)8(13)6(4)9/h4-8,10-13H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8+/m0/s1
InChI Key
JDVVGAQPNNXQDW-TVNFTVLESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C3784-VAR:
C3784-1MG:
C3784-BULK:
C3784-5MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)