アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
色
brown
溶解性
H2O: insoluble <2 mg/mL
DMSO: >5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(N2CCN(CC2)C(=O)c3ccc(Cl)cc3)c4cccnc14
InChI
1S/C20H17ClN4O3/c21-15-5-3-14(4-6-15)20(26)24-12-10-23(11-13-24)17-7-8-18(25(27)28)19-16(17)2-1-9-22-19/h1-9H,10-13H2
InChI Key
KLNPVNZJCWIQSK-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C3118-5MG:
C3118-BULK:
C3118-25MG:
C3118-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)