Merck
C211800
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-MOE-rMeC(bz) Phosphoramidite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C50H60N5O10P
CAS番号:
分子量:
922.01
UNSPSCコード:
41116105
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder
不純物
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% CET-H-Phosphonate (reversed phase HPLC)
≤0.5% DIPA-H-Phosphonate (reversed phase HPLC)
≤0.5% DMT-rMeC(bz)moe (reversed phase HPLC)
≤0.5% DMT-rMeC(bz)moe -amidate (reversed phase HPLC)
≤0.5% DMT-rMeC(bz)moe-Bz (reversed phase HPLC)
≤0.5% H-Phosphonat (reversed phase HPLC)
≤0.5% O3, O5-Bis-DMT-rMeC(bz)moe (reversed phase HPLC)
≤0.5% P(III) 100-169ppm (31P-NMR)
≤3 wt. % residual solvent content
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)