Merck
U60100-HH
Sigma-Aldrich
DMT-rU-CPG
pore size 500 Å, 25-35 μmol/g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
包装
pkg of 1 × 1 g U601001-01
ポアサイズ
500 Å
キャパシティ
≥95.0 % (Coupling Efficiency)
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
U601000-C:
U601000-00:
U601001-01:
U601000-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)