安全性情報
C167
Sigma-Aldrich
コレラトキシンBサブユニット
solid
別名:
CTB, コレラゲノイド, コレラトキシンBサブユニット コレラ菌由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
フォーム
solid
品質水準
分子量
~12 kDa
white
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(Cl)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H13ClF3NO2/c1-2-23-14-6-4-3-5-11(14)15(22)21-10-7-8-13(17)12(9-10)16(18,19)20/h3-9H,2H2,1H3,(H,21,22)
InChI Key
YDXZSNHARVUYNM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コレラ毒素Bサブユニットは、Vibrio choleraeにより分泌されます。それはペンタマー(五量体)であり、本質的に無毒です。
アプリケーション
コレラ毒素Bサブユニットは、キンカチョウにおける下行性三叉神経路(nTTD)の核の上行性投射を研究するためのトレーサーとして使用されています。
生物化学的/生理学的作用
コレラ毒素Bサブユニットは、ガングリオシドGM1の結合および逆行輸送を生かし、神経学的研究のトレース追跡に使用されています。
コレラ毒素Bサブユニットは、ガングリオシドGM1の結合および逆行輸送を生かし、神経学的研究のトレース追跡に使用されています。コレラ毒素で処理された組織培養細胞は死滅せず、動物の組織は壊死しません。
コレラ毒素Bサブユニットは、動物とヒトの全身性抗体と粘膜抗体の両方の産生を刺激します。CTBは、急性水性下痢を伴うコレラに対する経口サブユニットワクチンとして機能します。
注意
凍結を避けてください。
再構成
0.25 mLの蒸留水中で溶解すると、この化合物はpH 7.5の0.01 Mのリン酸ナトリウム中に500μgのタンパク質を含みます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C167-500UG-PW:
C167-500UG:
C167-VAR:
C167-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efficacy of a food plant-based oral cholera toxin B subunit vaccine
Arakawa T, et al.
Nature Biotechnology, 16(3), 292-292 (1998)
J Holmgren et al.
Journal of general microbiology, 86(1), 49-65 (1975-01-01)
Structural analysis of cholera toxin by sodium dodecylsulphate polyacrylamide electrophoresis demonstrated two types of non-covalentyly linked subunits, heavy (H) AND LIGHT (L), with respective molecular weights 28000 and 800 to 9000. The H:L protein ratio was I:2, indicating that the
Gangliosides as membrane receptors for tetanus toxincholera toxin and serotonin.
van Heyningen, et al.
Nature, 249, 415-417 (1974)
The ascending projections of the nuclei of the descending trigeminal tract (nTTD) in the zebra finch (Taeniopygia guttata)
Faunes M, et al.
The Journal of Comparative Neurology, 525(5), 2832-2846 (2017)
Expression of the native cholera toxin B subunit gene and assembly as functional oligomers in transgenic tobacco chloroplasts1
Daniell H, et al.
Journal of Molecular Biology, 311(5), 1001-1009 (2001)