Merck
C0543
Sigma-Aldrich
Rat Collagen Type IV
from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane, lyophilized powder, suitable for cell culture, used for 3D hydrogel formation
別名:
Type IV collagen, EHS-コラーゲン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.75
product name
コラーゲン EHS肉腫基底膜由来, Type IV (Miller), lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
由来生物
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane)
品質水準
タイプ
Type IV (Miller)
製品種目
BioReagent
形状
lyophilized powder
包装
glass bottle of 1 vial
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
表面被覆率
6‑10 μg/cm2
溶解性
0.25% acetic acid: 0.5-2.0 mg/mL (Keep at 2-8 °C for several hours, occasionally swirling.)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
コラーゲンは構造的にも遺伝的にも異なるいくつかのタイプに分類されます。IV型コラーゲンは、基底膜の主要な構造タンパク質です。特に、Engelbreth-Holm-Swarm(EHS)マウス肉腫に特徴的です。Matrigel(マトリゲル)およびCultrexとして市販されています。マトリゲルは、Engelbreth-Holm-Swarmマウス肉腫から得られた4型コラーゲン、ラミニン、ヘパラン硫酸プロテオグリカン、およびエンタクチンで構成されています。 付着の標的細胞には、上皮細胞、内皮細胞、筋細胞、および神経細胞が含まれます。
コラ-ゲンは、その構造や遺伝子上の違いによっていくつかのタイプに分類されます。ここでは、Bornstein and Traubによって提案された命名法が用いられています。当社で指定するコラ-ゲンの分類と、広く認められている分類とは異なりますのでご注意下さい。
アプリケーション
Engelbreth-Holm-Swarmマウス肉腫基底膜由来のコラーゲンは、以下に使用されています:
  • 接着アッセイ。
  • ヒドロゲル作製。
  • 細胞分化のために細胞培養プレートをコーティングするため。
  • A.culbertsoni栄養体とシュワン細胞との相互作用研究において走査型電子顕微鏡(SEM)解析用の円形プラスチックカバースリップを処理するため。
細胞培養基質として、6~10 μg/cm2で使用することをお勧めします。
生物化学的/生理学的作用
Engelbreth-Holm-Swarmマウス肉腫基底膜から分離されたコラーゲンは、3D結節の開発に役立ちます。2Dコーティングでも使用されます。
その他情報
天然コラ-ゲン
メルクでは、BornsteinおよびTraubによって提案された命名法を使用しています。一般に認められているコラーゲンの分類型と、シグマの型指定を混同しないようにしてください。
数量
0.75 mg/バイアル
調製ノート
クロロホルム処理
調製の際、ペプシンは使用していません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C0543-VAR:
C0543-1VL:
C0543-BULK:
C0543-1VL-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Evaluation of cell binding activities of Leptospira ECM adhesins.
Robbins G T, et al.
PLoS Neglected Tropical Diseases, 9(4), e0003712-e0003712 (2015)
Gels Handbook: Fundamentals, Properties, Applications null
Mimicking the Extracellular Matrix: The Intersection of Matrix Biology and Biomaterials (2015)
Cell Motility in Cancer Invasion and Metastasis (2006)
X Li et al.
The Journal of cell biology, 153(4), 811-822 (2001-05-16)
Fibroblast growth factors and receptors are intimately connected to the extracellular matrix by their affinity to heparan sulfate proteoglycans. They mediate multiple processes during embryonic development and adult life. In this study, embryonic stem cell-derived embryoid bodies were used to
資料
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
3D cell culture overview: 3D cell cultures are increasingly being used for basic research and drug discovery. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantage of 3D cell culture, and what about the techniques available to develop your 3D cell model.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
すべて表示