物質
clear
low-density polyethylene
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Benchmark Scientific IPD4400-B400
bag H × W
300 cm × 180 cm
キャパシティ
400 mL
詳細
Blender bag, 400ml, for use in BenchMasher 400 and other paddle blenders. Includes lateral nylon filter.
アプリケーション
Homogenization and blending of agricultural, food, pharmaceutical and laboratory samples.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)