Merck
BMSIPD4400B400F1
Sigma-Aldrich
Blender Bag With Lateral Filter
capacity 400 mL
別名:
homogenization bag, homogenizer bag
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
24111500
NACRES:
NB.24
物質
clear
low-density polyethylene
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Benchmark Scientific IPD4400-B400F1
bag H × W
300 cm × 190 cm
キャパシティ
400 mL
詳細
Blender bag, 400ml, for use in BenchMasher 400 and other paddle blenders. Includes lateral nylon 70µm filter.
アプリケーション
Homogenization and blending of agricultural, food, pharmaceutical and laboratory samples.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)