安全性情報
B9270
Sigma-Aldrich
Blue Trisacryl® M
aqueous ethanol suspension, 40-80 μm
別名:
Blue Trisacryl®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
13111000
NACRES:
NA.56
形状
aqueous ethanol suspension
マトリックス
beaded macroporous copolymer of N-tris(hydroxymethyl)methylacrylamide
マトリックススペーサー
6 atoms
粒径
40-80 μm
キャパシティ
≥10 mg/mL binding capacity (human serum albumin)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Blue Trisacryl is used in affinity chromatography and protein chromatography. Blue Trisacryl has been used to purify transferrin from human plasma and to study immune response.
物理的形状
1 M NaCl懸濁液(20%エタノ-ル含有)
法的情報
Trisacryl is a registered trademark of Pall Corporation
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
176.0 °F
引火点(℃)
80 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B9270-VAR:
B9270-10ML:4548173962481
B9270-BULK:
B9270-25ML:4548173962498
B9270-50ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[Use of blue-Trisacryl M for purifying transferrin from human plasma].
B Buatois et al.
Annales pharmaceutiques francaises, 45(4), 321-328 (1987-01-01)
Younes Achouri et al.
The Biochemical journal, 381(Pt 1), 35-42 (2004-04-09)
Extracts of frozen rat liver were found to catalyse the formation of 3H2O from DL-2-hydroxy[2-3H]glutarate. Three peaks of enzyme activities were observed on separation by chromatography on DEAE-Sepharose. The first and second peaks corresponded to an enzyme acting on L-2-hydroxyglutarate