Merck
B4311
Sigma-Aldrich
BF-170 hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
別名:
2-(4-aminophenyl)quinoline hydrochloride, NSC 168387 hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12N2 · HCl
CAS番号:
分子量:
256.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管条件
desiccated
protect from light
under inert gas
orange
溶解性
H2O: 10 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].Nc1ccc(cc1)-c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C15H12N2.ClH/c16-13-8-5-12(6-9-13)15-10-7-11-3-1-2-4-14(11)17-15;/h1-10H,16H2;1H
InChI Key
UYYPMQOFLJHJAW-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
BF-170は、神経原線維濃縮体(タウ線維)の新しいプローブです。Aβ線維よりもタウ線維に高い結合親和性を示し、タウ線維に対するEC50は221 nMであり、Aβ線維のに対するEC50は786 nMです(Aβに対するKiは5,000 nM超です)。BF-170は、脳から速やかに排除され、神経原線維濃縮体、糸屑状構造物、対らせん状細線維型神経炎を明瞭に描出します。BF-70はアルツハイマー病(AD)に伴うタウ病変のin vivoイメージングに用いられる候補化合物のひとつになると思われ、特にADのタウ線維とAβ線維を識別するには有用なツールになります。
注意
Product is air sensitive, store under inert gas.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B4311-BULK:
B4311-25MG:
B4311-5MG:
B4311-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)