Merck
B1379
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulfate potassium salt
sulfatase substrate, ≥98% (TLC), powder
別名:
5-bromo-4-chloroindoxyl sulfate potassium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4BrClKNO4S
CAS番号:
分子量:
364.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
製品名
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulfate potassium salt, sulfatase substrate
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
保管温度
−20°C
SMILES記法
[K+].[O-]S(=O)(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C8H5BrClNO4S.K/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;/h1-3,11H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI Key
BONBCMDYPZGTEU-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
基質
アリ-ルスルファタ-ゼの組織化学的基質。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
B1379-25MG:
B1379-5MG:
B1379-250MG:
B1379-VAR:
B1379-BULK:
B1379-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Faiha M El Abbar et al.
Frontiers in microbiology, 10, 1776-1776 (2019-08-27)
Campylobacter jejuni is a Gram-negative rod-shaped bacterium that commensally inhabits the intestinal tracts of livestock and birds, and which also persists in surface waters. C. jejuni is a leading cause of foodborne gastroenteritis, and these infections are sometimes associated with
Wolf, P.L., et al.
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology, 15, 1132-1132 (1966)